Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-5-Nitrotoluol, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61100.MD
Additional Details : CAS : 499-08-1 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437598
  • 33.09 CHF / 250 Milligramm
Verfügbar ab
21-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
499-08-1
155.128
IPMURRZVEWZEPP-UHFFFAOYSA-N
15065244
CC1=CC(=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
C7H6FNO2
MFCD06797943
3-fluoro-5-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl-5-nitro, 3-fluoro-5-methylnitrobenzene, pubchem1625, acmc-209kix, ksc494a3n, 3-fluoro-5-methyl-nitrobenzene, 5-fluoro-3-nitrotoluene, 1-fluoro-3-methyl-5-nitro-benzene, 1-fluoranyl-3-methyl-5-nitro-benzene
1-Fluor-3-Methyl-5-Nitrobenzol
Spezifikation
3-Fluoro-5-nitrotoluene
250mg
C7H6FNO2
3-fluoro-5-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl-5-nitro, 3-fluoro-5-methylnitrobenzene, pubchem1625, acmc-209kix, ksc494a3n, 3-fluoro-5-methyl-nitrobenzene, 5-fluoro-3-nitrotoluene, 1-fluoro-3-methyl-5-nitro-benzene, 1-fluoranyl-3-methyl-5-nitro-benzene
CC1=CC(=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
155.128
155.13
98%
Gelb
499-08-1
MFCD06797943
IPMURRZVEWZEPP-UHFFFAOYSA-N
1-Fluor-3-Methyl-5-Nitrobenzol
15065244
Kristalliner Feststoff
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation