missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-Fluor-5-(Methoxycarbonylmethyl)-Benzolboronsäure-Pinacolester, 96 %

Marke:  Alfa Aesar™ H62394.03

Additional Details : Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15437376

  • 637.76 CHF / 1 Gramm


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

3-Fluoro-5-(methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester

Spezifikation

3-Fluoro-5-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
3-Fluoro-5-(methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fest
1g
294.13
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation