Learn More
3-Fluor-4-(Trifluormethyl)pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374456
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374456 250 mg 250 Milligramm
11364456 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20043.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113770-87-9
Summenformel C6H3F4N
Molekulargewicht (g/mol) 165.091
MDL-Nummer MFCD03789250
InChI-Schlüssel AXHLDFPTUFGBRL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782833
IUPAC-Name 3-Fluor-4-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES C1=CN=CC(=C1C(F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dichte 1.391
Siedepunkt 37°C (10 mmHg)
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.406
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Synonym 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine,3-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem9254, acmc-20an3v, pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, cis-+/--2-2,4-dichlorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolane-4-methanol 4-methylbenzenesulfonate
Formelmasse 165.09
Reinheit (%) 98%