Learn More
3-Fluor-4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337009
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11337009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26847.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 473917-15-6 | C8H4F4O2 | 208.112 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 473917-15-6
Summenformel C8H4F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.112
MDL-Nummer MFCD06660201
InChI-Schlüssel RQLRUBHAAVGRPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-trifluoromethoxy benzaldehyde, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde
PubChem CID 2783358
IUPAC-Name 3-Fluor-4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brechungsindex 1.4455
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) 97%