Learn More
3-Fluor-4-Nitrobenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424637 1 g 1 Gramm
15434637 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31979.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86156-93-6 | Molecular Formula: C6H3ClFNO4S | Molecular Weight: 239.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86156-93-6
Summenformel C6H3ClFNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 239.60
MDL-Nummer MFCD03412240
InChI-Schlüssel AAWFUSFNPBRQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitrobenzenesulfonylchloride, 3-fluro-4-nitro-benzensulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitrophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-nitro, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-nitro-benzensulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-nitro-9ci
PubChem CID 15569555
IUPAC-Name 3-Fluor-4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 239.61
Reinheit (%) 98%