Learn More
3-Fluor-4-Methylphenylmagnesiumbromid, 0.50M in 2-MeTHF
Artikelnummer. 15421656
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421656 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15421656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54830.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Es ist empfindlich gegenüber Luft und Feuchtigkeit. Vor Luftfeuchtigkeit schützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
CAS 185077-02-5
Summenformel C7H6BrFMg
MDL-Nummer MFCD01311470
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 3-fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 3-fluoro-4-methylphenyl magnesium, 3-fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0.5m solution in thf, fgtairviejuzjo-uhfffaoysa-m, 3-fluoro-4-methylphenyl magnesiumbromide, magnesium,bromo 3-fluoro-4-methylphenyl, 3-fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel FGTAIRVIEJUZJO-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1F
IUPAC-Name Magnesium;1-Fluor-2-Methylbenzol-5-id;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778411
Formelmasse 213.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.50M in 2-MeTHF