Learn More
3-Fluor-4-Methylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318886
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318886 1 g 1 Gramm
11328886 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19516.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 90260-13-2 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90260-13-2
Summenformel C7H6ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.631
MDL-Nummer MFCD03094389
InChI-Schlüssel YDUHIMCRFRIVFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulfonylchloride, 3-fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl, 3-fluoro-p-toluenesulphonyl chloride, 3-fluoro-p-toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methyl-9ci, chloro 3-fluoro-4-methylphenyl sulfone, pubchem11718
PubChem CID 2778600
IUPAC-Name 3-Fluor-4-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 208.64
Reinheit (%) 97%