Learn More
3-Fluor-4-Methylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470328 25 g 25 Gramm
11450328 1 g 1 Gramm
11460328 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24512.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 168267-99-0 | C7H8BFO2 | 153.947 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168267-99-0
Summenformel C7H8BFO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.947
MDL-Nummer MFCD02683115
InChI-Schlüssel WPVBHUUZDFUIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl boronic acid, 3-fluoro-p-tolylboronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl-boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methylphenyl, pubchem5124, 3-fluoro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209dxx, ksc173s0n
PubChem CID 2782674
IUPAC-Name (3-Fluor-4-Methylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 234°C
Menge 25 g
Beilstein 8544594
Formelmasse 153.95
Reinheit (%) 98%