Learn More
3-Fluoro-4-Methoxyphenylboronsäure, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 10852821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10852821 5 g 5 Gramm
10647400 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10852821 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 393940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149507-26-6
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.95
InChI-Schlüssel IILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl boranediol, 3-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, 4-methoxy-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3-fluoro-4-methoxybenzeneboronicacid, pubchem1850, 3-fluoro-4-methoxy-benzeneboronic acid
PubChem CID 2782194
IUPAC-Name (3-Fluor-4-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Schmelzpunkt 211.0°C to 213.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol and thf
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 97%