Learn More
3-Fluor-4-methoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390176
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11390176
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32350.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 96047-32-4 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96047-32-4
Summenformel C8H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.156
MDL-Nummer MFCD00070642
InChI-Schlüssel HHWYYUUOGAUCKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol, 3-fluoro-4-methoxyphenyl methanol, 3-fluoro-4-methoxybenzylalcohol, 2-fluoro-4-hydroxymethyl anisole, 3-fluoro-4-methoxy-phenyl methanol, benzenemethanol,3-fluoro-4-methoxy, 3-fluoranyl-4-methoxy-phenyl methanol, 3-fluoro-4-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2774550
IUPAC-Name (3-Fluor-4-methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CO)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Menge 10 g
Formelmasse 156.15
Reinheit (%) 98%