Learn More
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463208 25 g 25 Gramm
11443208 1 g -
11453208 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18972.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 455-91-4 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 455-91-4
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.167
MDL-Nummer MFCD00026219
InChI-Schlüssel LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 3-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl, 3'-fluoro-4-methoxyacetophenone, acetophenone, 3'-fluoro-4'-methoxy, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl-1-ethanone, 1-3-fluoro-4-methoxy-phenyl ethanone
PubChem CID 96828
IUPAC-Name 1-(3-Fluor-4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Siedepunkt 147°C to 148°C (20 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 2084062
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 99%