Learn More
3-Fluor-4-Hydroxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302089
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1 Gramm
250 Milligramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11302089
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26107.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 405-04-9
Summenformel C7H4FNO
Molekulargewicht (g/mol) 137.113
MDL-Nummer MFCD00215834
InChI-Schlüssel DPSSSDFTLVUJDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-2-fluorophenol, 2-fluoro-4-cyanophenol, benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitril, 3-fluoro-4-hydroxy benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-209jep, 4-cyano-2-fluoro phenol, ksc493s8d
PubChem CID 2782944
IUPAC-Name 3-Fluor-4-hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)F)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 137.11
Reinheit (%) 98%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.