Learn More
3-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374246 5 g 5 Gramm
11364246 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19325.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 405-05-0 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405-05-0
Summenformel C7H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 140.113
MDL-Nummer MFCD00016626
InChI-Schlüssel QSBHJTCAPWOIIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy, 4-hydroxy-3-fluorobenzaldehyde, pubchem1443, acmc-1acq8, ksc497m8t, 3-fluoro-4 hydroxybenzaldehyde, 4-hydroxy-3-fluoro-benzaldehyde, #, 3-fluoranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 587250
IUPAC-Name 3-Fluor-4-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Menge 5 g
Beilstein 3234259
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 140.11
Reinheit (%) 98%