Learn More
3-Fluor-4-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472769
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15472769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66477.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 79418-78-3 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79418-78-3
Summenformel C8H7FO3
Molekulargewicht (g/mol) 170.139
MDL-Nummer MFCD02683560
InChI-Schlüssel OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorovanillin, benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, pubchem10464, acmc-209xkq, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 3-fluoro-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, #, 3-fluoranyl-5-methoxy-4-oxidanyl-benzaldehyde, 3-fluoro-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde
PubChem CID 598452
IUPAC-Name 3-Fluor-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Farbe Braun
Siedepunkt 114°C to 118°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 170.14
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver