Learn More
3-Fluor-4-(2-pyridylcarbamoyl)-Benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420796 250 mg 250 Milligramm
15410796 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54122.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1449133-22-5 | C12H10BFN2O3 | 260.031 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1449133-22-5
Summenformel C12H10BFN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 260.031
MDL-Nummer MFCD20265181
InChI-Schlüssel CIQKUPRZPUUGGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-fluoro-4-pyridin-2-yl carbamoyl phenylboronic acid, 3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73995642
IUPAC-Name [3-fluor-4-(pyridin-2-ylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=N2)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 260.03
Reinheit (%) 97%