Learn More
3-Fluor-2-nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15274278 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15274278 1 g 1 Gramm
15284278 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274278 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452450010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54231-35-5
Summenformel C5H3FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.09
InChI-Schlüssel IJVFHCSUEBAAOZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2762802
IUPAC-Name 3-Fluor-2-Nitropyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-nitropyridine
Schmelzpunkt 33.0°C to 37.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-nitro-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-nitro-pyridine, pyridine, 3-fluoro-2-nitro, pubchem2185, 3-fluor-2-nitropyridin, pyfn51, 3-fluoro 2-nitro pyridine, pyridine,3-fluoro-2-nitro, pyridine, 3-fluoro-2-nitro-9ci
Formelmasse 142.09
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluoro-2-nitropyridine, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.