Learn More
3-Fluor-2-Nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488228
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15488228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61670.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 385-01-3 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 385-01-3
Summenformel C6H4FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.1
MDL-Nummer MFCD07368753
InChI-Schlüssel GAWNBKUTBVLIPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-nitro-phenol, 2-nitro-3-fluorophenol, phenol, 3-fluoro-2-nitro, 3-fluoronitro-phenol, pubchem4124, acmc-209j0i, ksc497m1h
PubChem CID 2782777
IUPAC-Name 3-Fluor-2-Nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-nitrophenol
Menge 5 g
Formelmasse 157.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest