Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-2-methylpyridin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64705.MD
Additional Details : CAS : 15931-15-4 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442019
  • 33.09 CHF / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
3-Fluor-2-methylpyridin wird bei der Synthese von Fluor-haltigen Pyridinealdoximen zur Reaktivierung der Cholinesterase verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
15931-15-4
111.119
IRIHSZDBTACXCT-UHFFFAOYSA-N
21613172
CC1=C(C=CC=N1)F
C6H6FN
MFCD08705710
3-fluoro-2-picoline, pyridine, 3-fluoro-2-methyl, 2-methyl-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-methyl pyridine, 3-fluoro-2-methyl-pyridine, fluoropicoline, pubchem14381, acmc-209xci, ksc530a3b, pyridine,3-fluoro-2-methyl
3-Fluor-2-Methylpyridin
Spezifikation
3-Fluoro-2-methylpyridine
250mg
C6H6FN
6497832
Slightly soluble in water.
CC1=C(C=CC=N1)F
111.119
111.12
98%
Farblos bis hellgelb
15931-15-4
MFCD08705710
3-fluoro-2-picoline, pyridine, 3-fluoro-2-methyl, 2-methyl-3-fluoropyridine, 3-fluoro-2-methyl pyridine, 3-fluoro-2-methyl-pyridine, fluoropicoline, pubchem14381, acmc-209xci, ksc530a3b, pyridine,3-fluoro-2-methyl
IRIHSZDBTACXCT-UHFFFAOYSA-N
3-Fluor-2-Methylpyridin
21613172
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation