Learn More
3-Fluor-2-methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30398519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398519 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398519 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5930555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-methylaniline
CAS 443-86-7
Summenformel C7H8FN
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8FN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1F
IUPAC-Name 3-Fluor-2-methylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 125.14
Formelmasse 125.0641