Learn More
3-Fluor-2-Methoxybenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485737 250 mg 250 Milligramm
15475737 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32951.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106428-06-2
Summenformel C8H6ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 188.582
MDL-Nummer MFCD09025367
InChI-Schlüssel WJLYPIGIRQBXFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 3-fluoro-2-methoxy, 3-fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
PubChem CID 19862633
IUPAC-Name 3-Fluor-2-methoxybenzoylchlorid
SMILES COC1=C(C=CC=C1F)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Brechungsindex 1.5285
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 188.59
Reinheit (%) 97%