Learn More
3'-Fluor-2'-Hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465617 250 mg 250 Milligramm
15455617 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32854.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 699-92-3 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 699-92-3
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD09055140
InChI-Schlüssel WXTHZWWWCICGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3-fluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3-fluoro-2-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl, 1-3-fluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, pubchem19786, 3;-fluoro-2;-hydroxyacetophenone
PubChem CID 10773176
IUPAC-Name 1-(3-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=C(O)C(F)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Menge 250 mg
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%