Learn More
3-Fluor-1,2-dihydroxybenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10492241 1 g Glasflasche 1 Gramm
10154630 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492241 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 264790010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 363-52-0
Summenformel C6H5FO2
Molekulargewicht (g/mol) 128.10
MDL-Nummer MFCD00042582
InChI-Schlüssel DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
PubChem CID 67764
ChEBI CHEBI:39876
IUPAC-Name 3-Fluorbenzol-1,2-Diol
SMILES OC1=CC=CC(F)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-1, 2-dihydroxybenzene
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Farbe Beige bis braun-grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,esters
Formelmasse 128.1
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver