Learn More
3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5 -en-2-exo-carboxamid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-55579 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10627441
Marke: Thermo Scientific Acros 277812500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105786-40-1
Summenformel C8H13N2O
Molekulargewicht (g/mol) 153.20
MDL-Nummer MFCD00143157,MFCD01456476,MFCD00143157
InChI-Schlüssel SCQSHSJVMGGQKR-UCROKIRRSA-O
Synonym 3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +-1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +/--1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, 3-amino-, 1r,2r,3s,4s-rel-9ci
PubChem CID 42580098
IUPAC-Name (1R,2S,3R,4S)-3-carbamoylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-aminium
SMILES NC(=O)[C@H]1[C@@H]([NH3+])[C@@H]2C[C@H]1C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
Schmelzpunkt 235.0°C to 253.0°C
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Menge 250 mg
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver