Learn More
3-Ethynylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450308 25 g 25 Gramm
15430308 1 g 1 Gramm
15440308 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53465.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2510-23-8 | C7H5N | 103.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2510-23-8
Summenformel C7H5N
Molekulargewicht (g/mol) 103.124
MDL-Nummer MFCD02177459
InChI-Schlüssel CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-ethynyl, 3-pyridylacetylene, 3-ethynyl-pyridine, pyridine, 3-ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, 3-ethylnylpyridine, 3-ethynyl pyridine, meta-ethynylpyridine, 3-ethylnyl pyridine, 3-pyridyl acetylene
PubChem CID 186003
IUPAC-Name 3-Ethynylpyridin
SMILES C#CC1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethynylpyridine
Schmelzpunkt 39°C to 40°C
Siedepunkt 83°C to 84°C (30 mmHg)
Flammpunkt 57°C (135°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 97%