Learn More
3-Ethinylbenzolboronsäurepinacolester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498387 1 g 1 Gramm
15408397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51902.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 946168-04-3
Summenformel C14H17BO2
Molekulargewicht (g/mol) 228.098
MDL-Nummer MFCD16294529
InChI-Schlüssel SJDFLZSEQGKSDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-ethynylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb210, 3-ethynylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2dioxaborolane
PubChem CID 57416900
IUPAC-Name 2-(3-Ethynylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Beilstein 11140327
Formelmasse 228.1
Reinheit (%) 95%