Learn More
3-Ethyltoluol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399515
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399515 25 g 25 Gramm
11389515 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18788.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 620-14-4 | C9H12 | 120.20 g/mol
It is used in the formation of 3-ethylsalicylic acid from 3-Ethyltoluene by Pseudomonas ovalis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Bildung von 3-Ethylsalicylsäure aus 3-Ethyltoluol durch Pseudomonas ovalis verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-14-4
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.20
MDL-Nummer MFCD00009259
InChI-Schlüssel ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
PubChem CID 12100
ChEBI CHEBI:77512
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylbenzol
SMILES CCC1=CC=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyltoluene
Schmelzpunkt -96°C
Dichte 0.865
Siedepunkt 158°C to 159°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Brechungsindex 1.496
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1850821
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) ≥98%