Learn More
3-Ethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10753561 10 g Glasflasche 10 Gramm
10760681 50 g Glasflasche 50 Gramm
10360954 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174550100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 587-02-0 | C8H11N | 121.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 587-02-0
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00007818
InChI-Schlüssel AMKPQMFZCBTTAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethylaniline, benzenamine, 3-ethyl, 3-ethylbenzenamine, 3-ethylphenylamine, aniline, m-ethyl, unii-w5u3oqy77o, aniline, 3-ethyl, w5u3oqy77o, methylanilin, 3-ethyl aniline
PubChem CID 11475
IUPAC-Name 3-ethylaniline
SMILES CCC1=CC=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethylaniline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -8°C
Farbe Beige nach weiß oder grau
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 212°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5C6H4NH2
Brechungsindex 1.5540 to 1.556
Menge 10 g
Beilstein 12, 1090
Relative Dichte 0.97
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.