Learn More
3-Ethyl-5-(2-Hydroxyethyl)-4-Methylthiazoliumbromid, TRC
Artikelnummer. 30388334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388334 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE678850250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54016-70-5
Summenformel C8H14BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 252.17
SMILES [Br-].CC[n+]1csc(CCO)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H14NOS.BrH/c1-3-9-6-11-8(4-5-10)7(9)2;/h6,10H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 250.9979