Learn More
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-on, TRC
Artikelnummer. 30371978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371978 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92490525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
CAS 766-36-9
Summenformel C7H11NO
Menge 25 g
Synonym 3-Ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2H-pyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CCC1=C(C)CNC1=O
IUPAC-Name 4-Ethyl-3-Methyl-1,2-Dihydropyrrol-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 125.17
Formelmasse 125.0841