Learn More
3-Ethyl-3-Pentanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312006
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11312006 10 g 10 Gramm
11322006 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03025.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 597-49-9 | C7H16O | 116.20 g/mol
3-Ethyl-3-pentanol was used to study the effect of alkanols on the micropolarity and microviscosity of the head group region, in the reverse micelles of AOT-heptane-water by fluorescence probing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethyl-3-Pentanol wurde zur Untersuchung der Wirkung von Alkanolen auf die Mikropolarität und Mikroviskosität der Kopfgruppenregion in den Umkehrmizellen von AOT-Heptanwasser durch Fluoreszenz-Probing verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren, sauren Chloriden und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 597-49-9
Summenformel C7H16O
Molekulargewicht (g/mol) 116.20
MDL-Nummer MFCD00004484
InChI-Schlüssel XKIRHOWVQWCYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-3-pentanol, triethylcarbinol, 3-pentanol, 3-ethyl, triethylmethanol, triethylmethyl alcohol, tert-heptanol, 3-aethyl-pentanol-3, 3-aethyl-pentanol-3 german, 3-ethyl-3-hydroxypentane, ethyl-3 pentanol-3
PubChem CID 11702
IUPAC-Name 3-Ethylpentan-3-ol
SMILES CCC(O)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-3-pentanol
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 0.846
Siedepunkt 143°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel (CH3CH2)3COH
Brechungsindex 1.43
Menge 10 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1731643
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethyl-3-pentanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethyl-3-pentanol