Learn More
3-Ethyl-3-Hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415816 5 g 5 Gramm
11405816 1 g 1 Gramm
11425816 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20859.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 597-76-2 | Molecular Formula: C8H18O | Molecular Weight: 130.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 597-76-2
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00039616
InChI-Schlüssel WNDLTOTUHMHNOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-ethyl, 1,1-diethyl-1-butanol, diethyl n-propyl carbinol, acmc-1ak6h
PubChem CID 69008
IUPAC-Name 3-Ethylhexan-3-ol
SMILES CCCC(O)(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-3-hexanol
Dichte 0.83
Menge 5 g
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 98%