Learn More
3-Ethyl-2-methylbenzoxazoliumiodid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11483058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483058 100 g 100 Gramm
11463058 5 g -
11473058 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18778.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5260-37-7
Summenformel C10H12INO
Molekulargewicht (g/mol) 289.12
MDL-Nummer MFCD00044141
InChI-Schlüssel UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzo d oxazol-3-ium iodide, 2-methyl-3-ethylbenzoxazolium iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1, 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazoliumiodide, acmc-209l0h, ethyl-2-methyl-benzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, technical grade
PubChem CID 21331
IUPAC-Name 3-Ethyl-2-Methyl-1,3-Benzoxazol-3-ium;Iodid
SMILES [I-].CC[N+]1=C(C)OC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
Schmelzpunkt 196°C to 198°C (decomposition)
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Formelmasse 289.12
Reinheit (%) 95%