Learn More
3-Ethyl-2-methylbenzoxazoliumiodid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11463058
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463058 5 g -
11473058 25 g 25 Gramm
11483058 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18778.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5260-37-7
Summenformel C10H12INO
Molekulargewicht (g/mol) 289.12
MDL-Nummer MFCD00044141
InChI-Schlüssel UZWYLWSUBQEUMC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzo d oxazol-3-ium iodide, 2-methyl-3-ethylbenzoxazolium iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide, benzoxazolium, 3-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1, 3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazoliumiodide, acmc-209l0h, ethyl-2-methyl-benzoxazolium iodide, 3-ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide, technical grade
PubChem CID 21331
IUPAC-Name 3-Ethyl-2-Methyl-1,3-Benzoxazol-3-ium;Iodid
SMILES [I-].CC[N+]1=C(C)OC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
Schmelzpunkt 196°C to 198°C (decomposition)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Formelmasse 289.12
Reinheit (%) 95%