missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-oxazolidine, TRC

Artikelnummer. 30007807
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007807 100 mg 100 Milligramm
30004834 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007807 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE679630100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 143860-04-2
Summenformel C11 H23 N O
Molekulargewicht (g/mol) 185.31
Synonym Oxazolidine, 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-, 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)oxazolidine, 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine, MS-PLUS, Zoldine MS-PLUS
IUPAC-Name 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine
SMILES CCN1CCOC1(C)CCC(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-oxazolidine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H23NO/c1-5-12-8-9-13-11(12,4)7-6-10(2)3/h10H,5-9H2,1-4H3
Formelmasse 185.178
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.