Learn More
3-Ethyl-2-Jodtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489802
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489802 25 g 25 Gramm
11479802 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489802 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10839.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 175277-95-9 | C9H11I | 246.091 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-95-9
Summenformel C9H11I
Molekulargewicht (g/mol) 246.091
MDL-Nummer MFCD00052855
InChI-Schlüssel PCSPENCTMKMGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-6-methyliodobenzene, 3-ethyl-2-iodotoluene, acmc-1c540, 1-methyl-2-iodo-3-ethylbenzene, 3-ethyl-2-iodo-1-methylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl-2-iodo
PubChem CID 2734195
IUPAC-Name 1-ethyl-2-iod-3-methylbenzol
SMILES CCC1=CC=CC(=C1I)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-2-iodotoluene
Siedepunkt 118°C to 120°C (15 mmHg)
Menge 25 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 246.08
Reinheit (%) 98%