Learn More
3-Ethyl-2,4-Dimethyl-1H-Pyrrol (>85 %), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Ethyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 123.1048 |