Learn More
3-Ethyl-1-Pentyn-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382466 25 g -
11372466 5 g 5 Gramm
11392466 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06335.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6285-06-9 | C7H12O | 112.17 g/mol
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol wird im agrochemischen und pharmazeutischen Bereich und als Farbstoff verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6285-06-9
MDL-Nummer MFCD00014392
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-1-pentyn-3-ol
Dichte 0.873
Siedepunkt 138°C to 140°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Summenformel C7H12O
Brechungsindex 1.438
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1740944
Synonym 3-ethyl-1-pentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 3-ethyl, diethylethynylcarbinol, 3-pentanol, 3-ethynyl, diaethyl-aethenyl-carbinol german, 3-aethyl-pentin-1-ol-3, 3-aethyl-pentin-1-ol-3 german, d iethylethynylcarbinol, acmc-1bagf, diaethyl-aethenyl-carbinol
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
InChI-Schlüssel PUNRPAWKFTXZIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(CC)(C#C)O
IUPAC-Name 3-ethylpent-1 -yn-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
PubChem CID 22698
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%