Learn More
3-Ethyl-1-Pentyn-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372466 5 g 5 Gramm
11382466 25 g -
11392466 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06335.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6285-06-9 | C7H12O | 112.17 g/mol
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethyl-1-pentyn-3-ol wird im agrochemischen und pharmazeutischen Bereich und als Farbstoff verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6285-06-9
MDL-Nummer MFCD00014392
ChEBI CHEBI:52687
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethyl-1-pentyn-3-ol
Dichte 0.873
Siedepunkt 138°C to 140°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Summenformel C4H10O2
Brechungsindex 1.438
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1740944
Synonym r---1,3-butanediol, r-butane-1,3-diol, 3r-butane-1,3-diol, r-1,3-butanediol, 1,3-butanediol, 3r, r---1,3-butylene glycol, r---butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, r
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
InChI-Schlüssel PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CCO)O
IUPAC-Name (3R)-Butan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
PubChem CID 637497
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98%