Learn More
3-Ethoxysalicylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445546
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445546 50 g 50 Gramm
11455546 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20702.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 492-88-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-Ethoxysalicylaldehyde is employed in the preparation of Schiff base ligand through condensation with trans-1,2-diaminocyclohexane. It is also useful for the preparation of substituted salen-type Schiff base ligands. Further, it is used to prepare 2-ethoxy-6-[(3-methylaminopropylimino)methyl]phenol by reaction with N-methylpropane-1,3-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethoxysalicylaldehyd wird bei der Herstellung des Schiffsche-Base-Liganden durch Kondensation mit trans-1,2-Diaminocyclohexan eingesetzt. Weiterhin nützlich für die Vorbereitung von substituierten salen-artigen Schiffsche-Base-Liganden. Darüber hinaus Verwendung zur Vorbereitung von 2-Ethoxy-6[(3-methylaminopropylimino)methyl]phenol durch Reaktion mit N-Methylpropan-1,3-diamin.
Löslichkeit
Unlöslich in kaltem Wasser. Unlöslich in Methanol, Ethanol, Aceton und Acetonitril.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-88-6
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00003323
InChI-Schlüssel OFQBYHLLIJGMNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 3-ethoxy-2-hydroxy, novovanillin, o-ethylvanillin, salicylaldehyde, 3-ethoxy, unii-hb4h48mkni, 2-hydroxy-3-ethoxybenzaldehyde, hb4h48mkni, 3-ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde, pubchem3123
PubChem CID 68117
IUPAC-Name 3-Ethoxy-2-hydroxybenzaldehyd
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxysalicylaldehyde
Schmelzpunkt 66°C to 68°C
Siedepunkt 263°C to 264°C
Menge 50 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water. Insoluble in methanol,ethanol,acetone and acetonitrile
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%