Learn More
3-(Ethoxycarbonyl)phenylzinkiodid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide |
| Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 282727-18-8 |
| Dichte | 0.991 |
| Summenformel | C9H9IO2Zn |
| MDL-Nummer | MFCD00671981 |
| Menge | 50 mL |
| UN-Nummer | UN3399 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Synonym | zinc 2+ ion 3-ethoxycarbonyl benzen-1-ide iodide |
| Mehr anzeigen |