Learn More
3-(Ethoxycarbonyl)phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397456 5 g 5 Gramm
11387456 1 g 1 Gramm
11307466 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09495.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67531-68-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67531-68-4
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
MDL-Nummer MFCD00013865
InChI-Schlüssel UPXGGIRFDZENRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxycarbonyl phenyl isocyanate, 3-carbethoxyphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonylphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonyl phenylisocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid ethyl ester, 3-carboethoxyphenyl isocyanate, #, ethyl 3-isocyanatobenzoate, 3-ethoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 3-isocyanato-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 589806
IUPAC-Name Ethyl 3-Isocyanatobenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Dichte 1.154
Siedepunkt 213°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.531
Menge 5 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 7636626
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 97%