Learn More
3-Ethoxycarbonyl-4-Fluorphenylboronsäure, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077479
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
874219-36-0
C9H10BFO4
211.98
MFCD08061836
YCXMTPOFCTUKTB-UHFFFAOYSA-N
3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, benzoicacid, 5-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester 9ci, acmc-209ql0, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronicacid, ksc495s8r, 4-fluoro-3-ethoxycarbonylphenylboronic acid
24901771
(3-Ethoxycarbonyl-4-fluorphenyl)Boronsäure
CCOC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
874219-36-0
C9H10BFO4
211.98
MFCD08061836
YCXMTPOFCTUKTB-UHFFFAOYSA-N
3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, benzoicacid, 5-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester 9ci, acmc-209ql0, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronicacid, ksc495s8r, 4-fluoro-3-ethoxycarbonylphenylboronic acid
24901771
(3-Ethoxycarbonyl-4-fluorphenyl)Boronsäure
CCOC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid
Schmelzpunkt 146.5°C to 148.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 211.99
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.