Learn More
3-Ethoxycarbonyl-4-Fluorphenylboronsäure, 95 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 454400010
Additional Details : CAS : 874219-36-0 Gewicht : 0.01000kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15279926
  • 362.70 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
24-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
874219-36-0
211.99
3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, benzoicacid, 5-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester 9ci, acmc-209ql0, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronicacid, ksc495s8r, 4-fluoro-3-ethoxycarbonylphenylboronic acid
(3-ethoxycarbonyl-4-fluorphenyl)boronsäure
C9H10BFO4
YCXMTPOFCTUKTB-UHFFFAOYSA-N
24901771
B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O
Spezifikation
3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid
Glasflasche
1g
94% min. (HPLC)
3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, benzoicacid, 5-borono-2-fluoro-, 1-ethyl ester 9ci, acmc-209ql0, 3-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronicacid, ksc495s8r, 4-fluoro-3-ethoxycarbonylphenylboronic acid
B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O
211.99
211.99
Authentic
146.5°C to 148.0°C
874219-36-0
C9H10BFO4
YCXMTPOFCTUKTB-UHFFFAOYSA-N
(3-ethoxycarbonyl-4-fluorphenyl)boronsäure
24901771
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.