Learn More
3-Ethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11307575 10 g 10 Gramm
11317575 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05721.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 621-51-2 | Molecular Formula: C9H10O3 | Molecular Weight: 166.176 g/mol
3-Ethoxybenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethoxybenzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-51-2
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00016517
InChI-Schlüssel DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxybenzoate, m-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-ethoxy, 3-ethoxy-benzoic acid, benzoic acid, m-ethoxy, 3-ethoxybenzoicacid, 3-ethyloxy benzoic acid, 3-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 12126
ChEBI CHEBI:27990
IUPAC-Name 3-ethoxybenzoesäure
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 135°C to 137°C
Menge 10 g
Beilstein 509159
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%