Learn More
3-Ethoxybenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11362466
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362466 5 g 5 Gramm
11352466 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06330.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Ethoxybenshydrazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27830-16-6
Summenformel C9H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.207
MDL-Nummer MFCD00017063
InChI-Schlüssel ROKJUCOMVRXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxybenzhydrazide, m-ethoxy benzhydrazide, 3-ethoxybenzoic acid hydrazide, 1-ethoxybenzene-3-carbohydrazide, m-ethoxybenzhydrazide, #, acmc-1cs7h, 3-ethoxybenzenecarbohydrazide, benzoic acid,3-ethoxy-, hydrazide
PubChem CID 141381
IUPAC-Name 3-Ethoxybenzohydrazid
SMILES CCOC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 101°C to 104°C
Menge 5 g
Beilstein 2577763
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 98%