Learn More
3-Ethoxyanilin, TRC
Artikelnummer. 30381388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381388 1 g
30380358 5 g
30376404 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381388 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9377581G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-33-0
Summenformel C8 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 137.179
Synonym m-Phenetidine (7CI,8CI), 3-Ethoxybenzenamine, (3-Ethoxyphenyl)amine, 3-Aminophenyl ethyl ether, 3-Ethoxyaniline, NSC 9817, m-Ethoxyaniline, m-Ethoxyphenylamine, Benzenamine, 3-ethoxy-, 3-Phenetidine
IUPAC-Name 3-Ethoxyanilin
SMILES CCOc1cccc(N)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenetidine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
Formelmasse 137.0841