Learn More
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11404057
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11404057 100 g 100 Gramm
11389489 25 g 25 Gramm
11414057 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11404057 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19478.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
It plays an important role as an antioxidant and is also used as a flavoring agent, in perfumes, and in organic synthesis. It holds anti-angiogenic, anti-inflammatory and antinociceptive properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es spielt eine wichtige Rolle als Antioxidans und wird auch als Aromastoff, in Parfümen und in der organischen Synthese verwendet. Es besitzt antiangiogene, entzündungshemmende und antinoktivistische Eigenschaften.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Ethanol, Ether, Benzol.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Vor Licht schützen. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-32-4
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00006944
InChI-Schlüssel CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
IUPAC-Name 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd
SMILES CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Siedepunkt 285°C
Flammpunkt 127°C (260°F)
Menge 100 g
Beilstein 1073761
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,3859
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in ethanol,ether,benzene.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde