Learn More
3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081760 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10081760 5 g Glasflasche 5 Gramm
10286150 100 g Glasflasche -
13488378 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081760 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156030050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-32-4
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00006944
InChI-Schlüssel CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
IUPAC-Name 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd
SMILES CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 76.0°C to 79.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OC6H3(OH)CHO
Menge 5 g
Beilstein 08,256
Merck Index 15,3908
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,glycerol and prpylene,glycol
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde