Learn More
3-Ethoxy-2-Cyclohexen-1-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10614962 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10614962
Marke: Thermo Scientific Acros 117880250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5323-87-5 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5323-87-5
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00001580
InChI-Schlüssel JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone
PubChem CID 79216
IUPAC-Name 3-Ethoxycyclohex-2-en-1-on
SMILES CCOC1=CC(=O)CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Rot bis Weiß
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 76°C to 78°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OC6H7(=O)
Brechungsindex 1.5030 to 1.505
Menge 25 g
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver