Learn More
3-(Diphenylphosphino)propylamin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407158
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407158 1 g 1 Gramm
15427158 250 mg 250 Milligramm
15417158 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407158 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60672.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16605-03-1 | C15H18NP | 243.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(Diphenylphosphino)Propylamin wird als Papharmazeutikum verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16605-03-1
Summenformel C15H18NP
Molekulargewicht (g/mol) 243.29
MDL-Nummer MFCD00233832
InChI-Schlüssel DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
PubChem CID 280677
IUPAC-Name 3-Diphenylphosphanylpropan-1-amin
SMILES NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Strukturformel (C6H5)2PCH2CH2CH2NH2
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2730850
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 243.28
Reinheit (%) ≥97%